siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Chromium potassium sulphate dodecahydrate, Chromium (III) potassium bis(sulphate) dodecahydrate
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
A11816.0EEA
1410
PLN
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat ≥98%
siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
MDL No.: MFCD00149917
Formuła:
CrK(SO₄)₂·12H₂O MW: 499.4 g/mol Temp. topnienia: 89 Gęstość: 1.83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149917 Numer CAS: 7788-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-401-6 Klasyfikacja Merck : 13,02250 |