siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Physical Form: Solid
Density: 1.83
Appearance: Dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
Merck Reference: 14,2229
MDL No.: MFCD00149917
Formuła:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Temp. topnienia: 89 °C Gęstość: 1,83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149917 Numer CAS: 7788-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-401-6 Klasyfikacja Merck : 14,2229 |