Drukuj
siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 180 PLN
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat 98+%
siarczan potasu chromu (III) dodekahydrat
Formuła: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Temp. topnienia: 89 °C
Gęstość: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149917
Numer CAS: 7788-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-401-6
Klasyfikacja Merck : 13,02250
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)