Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
MQ200
A7210-100G A7210-500G
SIALA7210-100GEA 578 PLN
SIALA7210-100G SIALA7210-500G
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Temp. topnienia: 92.5
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 12,00373