Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
21098.293EA 299 PLN
21098.293 21098.362
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat ≥97%, TECHNICAL
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Gęstość: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
REACH: 01-2119960162-44
Klasyfikacja Merck : 12,00373
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %