Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
MQ300
1.01047.1000 1.01047.9025
1.01047.1000EA 272 PLN
1.01047.1000 1.01047.9025
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Temp. topnienia: 92.5
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 12,00373
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 139 g/l (20 °C)
Melting Point 92.5 °C
Molar Mass 474.39 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)