Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 99,5, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
31242-1KG 31242-500G
31242-1KGEA 287 PLN
31242-1KG 31242-500G
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 99,5, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Temp. topnienia: 92.5 °C
Gęstość: 1.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 12,00373
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (10 %, 20°C) 3.0 - 3.5
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Appearance of the solution complying