siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10906.0E
A10906.36
A10906.0EEA
774
PLN
A10906.0E
A10906.36
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat ≥98%
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 7784-24-9
Molecular Formula: KAl(SO4)2.12H2O
Formula Weight: 474.38 (258.20anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 92°
MDL No.: MFCD00149143
Formuła:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Temp. topnienia: 92 °C Gęstość: 1,757 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149143 Numer CAS: 7784-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3 Klasyfikacja Merck : 14,360 |