Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36288.36 36288.A3
36288.36EA 450 PLN
36288.36 36288.A3
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 98.0-102.0% ACS
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7784-24-9 Molecular Formula: KAl(SO4)2.12H2O Formula Weight: 474.38 (258.20anhy) Physical Form: Granular Density: 1.757 Melting Point: 92° Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,360 MDL No.: MFCD00149143
In printing, fabrics, dyeing, manufacturing of paper, vegetable glue, baking powder, purifying water, clarifying sugar, as catalyst in ammonia synthesis, hardening agent in microscopy
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Temp. topnienia: 92 °C
Gęstość: 1,757
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 14,360