Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
423260050 423265000 423260025
ACRO423260050EA 131 PLN
ACRO423260050 ACRO423265000 ACRO423260025
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 98+% ACS
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Temp. topnienia: 92 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 12,00373
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %