Drukuj
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 99.5% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
217480010 217485000 217480025
ACRO217480010EA 319 PLN
ACRO217480010 ACRO217485000 ACRO217480025
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat 99.5% analysis_for
siarczan glinowo-potasowy dodekahydrat
Formuła: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149143
Numer CAS: 7784-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-141-3
Klasyfikacja Merck : 12,00373
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
pH 3 to 3.5 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤2000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm