Drukuj
Wolframian disodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
379751-25G 379751-5G
SIAL379751-25GEA 1680 PLN
SIAL379751-25G SIAL379751-5G
Wolframian disodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframian disodu dihydrat
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847