Drukuj
Wolframian disodu dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
223336-100G 223336-500G 223336-10KG
223336-100GEA 433 PLN
223336-100G 223336-500G HONC223336-10KG
Wolframian disodu dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Wolframian disodu dihydrat
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Temp. topnienia: 698 °C
Gęstość: 4.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Titrable Base Max. 0.02 meq/g
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) and iron Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %