Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6672-1KG S6672-500G
SIALS6672-1KGEA 875 PLN
SIALS6672-1KG SIALS6672-500G
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat, Sigma-Aldrich®
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149186
Numer CAS: 10102-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844