Drukuj
siarczek sodu nonahydrat ≥98.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium sulphide nonahydrate
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
208043-500GEA 1060 PLN
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
siarczek sodu nonahydrat ≥98.0% ACS, Fluka™
siarczek sodu nonahydrat
Formuła: Na₂S·9H₂O
MW: 240.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 920
Temp. topnienia: 50 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149184
Numer CAS: 1313-84-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) Max. 0.1 %
Iron (Fe) complying