Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
1768.9050EA 5100 PLN
1768.9050 1768.1000
diwodorofosforan sodu dihydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 98 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 2