Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
S2429-1KG S2429-250G S2429-3KG S2429-500G
SIALS2429-1KGEA 1000 PLN
SIALS2429-1KG SIALS2429-250G SIALS2429-3KG SIALS2429-500G
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat, Sigma-Aldrich®
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat
Formuła: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149180
Numer CAS: 7782-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7