wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat 98.0-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
11592.36
11592.A3
11592.36EA
583
PLN
11592.36
11592.A3
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat 98.0-102.0% ACS
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7782-85-6
Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O
Formula Weight: 268.07 (141.98anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.7
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 48.1°-5H2O
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00149180
Formuła:
HNa₂O₄P·7H₂O MW: 268.07 g/mol Temp. topnienia: 48.1 °C (-5H₂O) Gęstość: 1.7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149180 Numer CAS: 7782-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7 Klasyfikacja Merck : 14,8659 |