Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
0304.1000EA 297 PLN
0304.1000 0304.9050
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat
Formuła: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358.14 g/mol
Temp. topnienia: 35
Gęstość: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149181
Numer CAS: 10039-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
Klasyfikacja Merck : 13,08733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 101.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Nitrogen Compounds (as N) max. 5