Drukuj
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9666-100G P9666-1KG P9666-500G
SIALP9666-100GEA 503 PLN
SIALP9666-100G SIALP9666-1KG SIALP9666-500G
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Sigma-Aldrich®
wodorofosforan dipotasu trihydrat
Formuła: K₂HPO₄·3H₂O
Temp. Wrzenia: ∼340 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149926
Numer CAS: 16788-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5