Drukuj
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33365.30 33365.A1
33365.30EA 589 PLN
33365.30 33365.A1
wodorofosforan dipotasu trihydrat, Reagent Grade
wodorofosforan dipotasu trihydrat
CAS No.: 16788-57-1 Molecular Formula: K2HPO4.3H2O Formula Weight: 228.23 (174.18anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00149926
Formuła: K₂HPO₄·3H₂O
Temp. Wrzenia: ∼340 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149926
Numer CAS: 16788-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 14,7658