Drukuj
wodorofosforan dipotasu trihydrat 99+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
205935000 205930025
ACRO205935000EA 650 PLN
ACRO205935000 ACRO205930025
wodorofosforan dipotasu trihydrat 99+% analysis_for
wodorofosforan dipotasu trihydrat
Formuła: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149926
Numer CAS: 16788-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %