Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
MQ200
S7778-1KG S7778-500G
SIALS7778-1KGEA 892 PLN
SIALS7778-1KG SIALS7778-500G
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736