Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat ≥98% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
222003-2.5KG 222003-500G
222003-2.5KGEA 1710 PLN
222003-2.5KG 222003-500G
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat ≥98% ACS, Fluka™
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter Max. 0.01 %
Free alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %