Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Uwaga
0308.1000EA 159 PLN
0308.1000 0308.9025BB
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 98 %