Drukuj
difosforan tetrasodowy dekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
MQ200
S6422-100G S6422-500G
SIALS6422-100GEA 295 PLN
SIALS6422-100G SIALS6422-500G
difosforan tetrasodowy dekahydrat, Sigma-Aldrich®
difosforan tetrasodowy dekahydrat
Formuła: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446.06 g/mol
Temp. topnienia: 990
Gęstość: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149200
Numer CAS: 13472-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1