Drukuj
difosforan tetrasodowy dekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
SIAL71515-250GEA 370 PLN
SIAL71515-250G
difosforan tetrasodowy dekahydrat, Sigma-Aldrich®
difosforan tetrasodowy dekahydrat
Formuła: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446,06 g/mol
Temp. topnienia: 990 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149200
Numer CAS: 13472-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1