Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19222.0E A19222.22 A19222.36
A19222.0EEA 4320 PLN
A19222.0E A19222.22 A19222.36
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥98%
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Purity: 98% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O MDL No.: MFCD00149170
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C (-2H₂O)
Gęstość: 2,71
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 14,8645