Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
26816.232EA 159 PLN
26816.232 26816.298 26816.460
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 70
Gęstość: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Ba (Barium) Passes test
Insolubility in water Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %