Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26815.262EA 316 PLN
26815.262 26815.460
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %