Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
26812.295EA 329 PLN
26812.295 26812.460
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %