Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
1.04984.0100EA 232 PLN
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO do analizy, Supelco®
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 70
Gęstość: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 289 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 422.39 g/mol
Bulk Density 950 - 1050 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)