Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, extra pure, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 619 PLN
1.04982.1000 1.04982.9025
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, extra pure, Supelco®
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 70
Gęstość: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793