Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15736.0E A15736.22 A15736.36
A15736.0EEA 1820 PLN
A15736.0E A15736.22 A15736.36
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat ≥98%
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Purity: 98+% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 1,85
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 14,7631