Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat 98.5-102.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
33358.22 33358.36 33358.A3
33358.22EA 314 PLN
33358.22 33358.36 33358.A3
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat 98.5-102.0% ACS
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Purity: 98.5-102.0% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.85 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 1.85
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 14,7631