Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat 98.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
424130050 424135000 424130025
ACRO424130050EA 167 PLN
ACRO424130050 ACRO424135000 ACRO424130025
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat 98.5% ACS
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 1.85 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %