Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
|
Synonim:
Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
211095000
211090025
ACRO211095000EA
331
PLN
ACRO211095000
ACRO211090025
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat 99+% do analizy
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O MW: 422.39 g/mol Temp. topnienia: 70 °C Gęstość: 1.85 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167023 Numer CAS: 14459-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2 Klasyfikacja Merck : 12,07793 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |