Drukuj
Chromian(VI) sodu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
216623-100G 216623-500G
SIAL216623-100GEA 158 PLN
SIAL216623-100G SIAL216623-500G
Chromian(VI) sodu tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Chromian(VI) sodu tetrahydrat
Formuła: CrNa₂O₄·4H₂O
MW: 234.03 g/mol
Temp. topnienia: 792.2
Gęstość: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149167
Numer CAS: 10034-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-889-5
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 II