Drukuj
Weglan sodu hydrat ≥99.5% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
230952-2.5KG 230952-500G
230952-2.5KGEA 1310 PLN
230952-2.5KG 230952-500G
Weglan sodu hydrat ≥99.5% ACS, Fluka™
Węglan sodu - hydrat
Formuła: Na₂CO₃·1H₂O
Temp. topnienia: 851 °C
Gęstość: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149177
Numer CAS: 5968-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.004 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %