Nadchloran litu trihydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11638.30
11638.A1
11638.30EA
714
PLN
11638.30
11638.A1
Nadchloran litu trihydrat, Reagent Grade
Nadchloran litu trihydrat
CAS No.: 13453-78-6
Molecular Formula: ClLiO4.3H2O
Formula Weight: 160.45 (106.40anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.84
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149765
Formuła:
ClLiO₄·3H₂O Gęstość: 1,84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149765 Numer CAS: 13453-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5539 |