Drukuj
Nadchloran litu trihydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 166 PLN
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Nadchloran litu trihydrat 99%, extra pure
Nadchloran litu trihydrat
Formuła: ClLiO₄·3H₂O
MW: 160.44 g/mol
Temp. topnienia: 95 °C
Gęstość: 1.841
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149765
Numer CAS: 13453-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm