Lithium chloride hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lithium chloride xhydrate, Hydrochloric acid lithium salt hydrate
10735.14
10735.22
10735.14EA
1190
PLN
10735.14
10735.22
Lithium chloride hydrate ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Lithium chloride hydrate
Purity: 99.996%
CAS No.: 85144-11-2
Molecular Formula: LiCl.xH2O
Formula Weight: 42.39(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
ClLi·xH₂O MW: 42.39 g/mol (anhy) Temp. topnienia: >98 °C (-H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149764 Numer CAS: 85144-11-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3 Klasyfikacja Merck : 14,5528 |