Drukuj
tetraboran disodu dekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B3545-1KG B3545-500G
SIALB3545-1KGEA 1420 PLN
SIALB3545-1KG SIALB3545-500G
tetraboran disodu dekahydrat, Sigma-Aldrich®
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662