Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
50790-250MG 50790-1G 50790-5G
SIAL50790-250MGEA 462 PLN
SIAL50790-250MG SIAL50790-1G SIAL50790-5G
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Formuła: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8 g/mol
Gęstość: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149903
Numer CAS: 27988-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III