Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
50780-1G 50780-5G
SIAL50780-1GEA 1730 PLN
SIAL50780-1G SIAL50780-5G
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Formuła: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8 g/mol
Gęstość: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149903
Numer CAS: 27988-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 III