Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
254169-500MG 254169-5G
SIAL254169-500MGEA 1230 PLN
SIAL254169-500MG SIAL254169-5G
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat, Sigma-Aldrich®
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Formuła: HAuCl₄·H₂O
Gęstość: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149903
Numer CAS: 27988-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III