Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat ≥99.999% (metals basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
42803.06 42803.03
42803.06EA 6730 PLN
42803.06 42803.03
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat ≥99.999% (metals basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 27988-77-8 Molecular Formula: HAuCl4.xH2O Formula Weight: 339.79(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow-orange Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149903
Formuła: HAuCl₄·H₂O
Gęstość: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149903
Numer CAS: 27988-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III