kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat (≥49% Au) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 27988-77-8
Molecular Formula: HAuCl4.xH2O
Formula Weight: 339.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow-orange
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149903
Formuła:
HAuCl₄·H₂O MW: 357.8 g/mol Gęstość: 1.169 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149903 Numer CAS: 27988-77-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |