Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
223620010 223620050
ACRO223620010EA 1190 PLN
ACRO223620010 ACRO223620050
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
kwas tetrachlorozłotowy(III) hydrat
Formuła: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8 g/mol
Temp. topnienia: 30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149903
Numer CAS: 27988-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %