Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) trihydrat ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
G4022-1GEA 1550 PLN
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
kwas tetrachlorozłotowy(III) trihydrat ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
kwas tetrachlorozłotowy(III) trihydrat
Formuła: HAuCl₄·3H₂O
MW: 393.83 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 30 °C
Gęstość: 3.9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149904
Numer CAS: 16961-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 240-948-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %